Learn More
Cytiva HiTrap™ Protein L Prepacked Columns
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 x 1mL
1 x 5 ml
5 x 1 ml
5 x 5 ml
Diametro (sistema imperiale) interno:
0.27 in.
0.62 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Descrizione
- Preimpaccate con terreno per cromatografia di affinità Capto L (resina)
- Le colonne in polipropilene possono essere collegate facilmente in serie per una maggiore produttività
- Screening semplice e sviluppo dei processi agevole
- Per l'uso con siringa, pompa peristaltica o sistema cromatografico
- Pressione massima: 5 bar
- Colonne da 1 e 5ml
Terreno BioProcess
- Ligando: proteina L ricombinante (E. coli), senza elementi di origine mammifera
- Matrice: di agarosio rigida e reticolata
- Dimensione media particelle: 85μm
- Range di esercizio stabilità pH: da 2 a 10
Colonne da 1ml
- Diam. int. colonna: 7mm
- Velocità del flusso: <500cm/h3
Colonne da 5ml
- Diam. int. colonna: 16mm
- Velocità del flusso: <500cm/h4
Specifica
Specifica
| Product Type | Colonna HiTrap Protein L |
| Volume letto | 1 ml |
| Diametro (sistema imperiale) interno | 0.27 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno | 7 mm |
| Quantità | 1 x 1mL |
| Altezza (sistema imperiale) | 0.78 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 20 mm |
| Portata | <500 cm/ora |
| Materiale | Polipropilene |
| Tipo di legante | Proteina L ricombinante (E. coli), esente da proteine di mammifero |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Attenzione
- Liquido infiammabile Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P235-Conservare in luogo fresco.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: ethanol