Learn More
Cytiva Colonne rProtein A FF HiTrap™
Codice prodotto. 10146224 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 x 5 mL
2 x 1 mL
5 x 1 ml
5 x 5 mL
Portata:
<20 mL/min.
<4 ml/min.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
pezzi 5
Codice prodotto. 10146224
Marca: Cytiva 17507901
Per la purificazione preparativa di anticorpi monoclonali e policlonali da surnatanti di colture cellulari, siero e asciti. Le colonne Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ rProtein A FF sono preimpaccate con rProtein A Sepharose™ Fast Flow.
  • Packed with rProtein A Sepharose™ Fast Flow for purification and fractionation of IgG subclasses and IgG from different sources
  • Exhibits similar Fc region specificity to that of native protein A but with enhanced binding capacity and fewer regulatory concerns due to total absence of mammalian culture in ligand production and purification
  • Average particle size: 90μm
  • Designed for use with a syringe, a peristaltic pump, or a chromatography system
  • Available as 1mL and 5mL columns
Media
  • Ligand: Recombinant protein A (E.coli)
  • Matrix: Highly cross-linked 4% agarose
  • Binding capacity: ∽50mg human IgG/mL
  • pH stability working range: 3 to 10
1mL columns
  • Bed dimensions: 7 x 25mm
  • Flow velocity: <4mL/min.
5mL columns
  • Bed dimensions: 16 x 25mm
  • Flow velocity: <20mL/min.
Order Info
Le colonne da 1 ml e 5 ml sono confezionate rispettivamente con 1 ml e 5 ml di rProtein A sepharose fast flow.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità di legame ≈50 mg IgG umane/ml
Portata <4 ml/min.
Da utilizzare con (applicazione) Per purificazione preparativa di anticorpi monoclonali e policlonali da supernatanti in colture cellulari, siero e asciti
Da utilizzare con (apparecchiatura) Per siringa, pompa peristaltica o sistema cromatografico
Content And Storage Da 4° a 30 °C
Quantità 5 x 1 ml