Learn More
Cytiva Colonne HiTrap™ SP Sepharose Fast Flow IEX
Codice prodotto. 11545025 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 ml
5 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Codice prodotto. 11545025
Marca: Cytiva 17515701
Per la purificazione delle proteine su piccola scala, le colonne Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ SP Sepharose Fast Flow IEX sono scambiatori cationici forti per separazioni rapide autonome o collegate in serie.
  • Convenient for rapid separations either alone or connected in series
  • Designed for use with syringe, peristaltic pump or chromatographic system
  • High flowrates and good scale-up potential
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione HiTrap SP FF
Diametro (sistema imperiale) interno colonna 0.6 in.
Portata <20 ml/min.
Da utilizzare con (applicazione) Per l’uso con siringa, pompa peristaltica o sistema cromatografico
Content And Storage Da 4 °C a 30 °C, acetato di sodio 0.2M in 20% di etanolo
Diameter (Metric) Inner Column 16 mm
Volume (sistema metrico) 5 ml
Quantità 5 x 5 ml
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • HiTrap SP FF 5 ml, 5 x 5 ml
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P235-Conservare in luogo fresco.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: ethanol