Learn More
Cytiva HiTrap™ SP Sepharose XL IEX Columns
Codice prodotto. p-3676601 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
5 mL
Quantità:
1 x 5 mL
5 x 5 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Codice prodotto. 10480705
Marca: Cytiva 17516001
Optimized for fast, convenient small-scale protein capture
  • Designed for use wtih a syringe, peristaltic pump or chromatography system
  • For group separations, concentrations and sample cleanup
  • Convenient and affordable for fast, easy separations either alone or connected in series
  • High binding capacities with high flowrates
  • Media consists of long chains of dextran coupled to a robust, 6% highly cross-linked agarose matrix
  • Dextran chains increase the exposure of charged groups for high loading capacities
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione HiTrap SP XL
Diametro (sistema imperiale) interno colonna 0.2 in.
Portata <4 mL/min.
Da utilizzare con (applicazione) HiTrap SP XL are strong cation exchangers prepacked with SP Sepharose XL media, optimized for fast, convenient small-scale protein capture using ion exchange (IEX) chromatography.
Content And Storage 4°C to 30°C, 0.2M Sodium Acetate in 20% Ethanol
Diameter (Metric) Inner Column 7 mm
Volume (sistema metrico) 1 mL
Quantità 1 x 5 mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • HiTrap SP XL 1 ml, 5 x 1 ml
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P235-Conservare in luogo fresco.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: ethanol