Learn More
Cytiva Colonne preimpaccate HiTrap™ TALON™ grezzo
Codice prodotto. p-4415925 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 x 1 mL
5 x 1 ml
5 x 5 ml
Dimensione della confezione:
1mL
pezzi 5
Codice prodotto. 12034118
Marca: Cytiva 28953767
Edge
Per la purificazione di proteine ricombinanti con tag di istidina tramite cromatografia di affinità con ioni metallici immobilizzati (IMAC). Le colonne preimpaccate grezze Cytiva Lifescience™ HiTrap™ TALON™ offrono un terreno a base di cobalto che consente la purificazione delle proteine in condizioni native o denaturanti.
Cobalt-based IMAC medium offering different selectivity compared to nickel-charged media. Allows protein purification under native or denaturing conditions and can be used with prokaryotic and eukaryotic expression systems.
  • Prepacked with cobalt-based chromatography media
  • Binding capacity approximately 7mg MBP
  • Maximum pressure: 3 bar
  • Column material: polypropylene
  • Compatible with commonly used buffers and easily regenerated with 0.5 M NaOH
  • 1 and 5mL columns
Media
  • Ligand: TALON™ Superflow Cobalt-IMAC
  • Matrix: 6% cross-linked agarose
  • Average particle size: 60 to 160μm
  • pH stability working range: 3 to 12
1mL columns
  • Column I.D.: 7mm
  • Flow velocity: 1 to 4mL/min.
5mL columns
  • Column I.D.: 16
  • Flow velocity: 5 to 20mL/min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 5 x 5 ml
Da utilizzare con (applicazione) Per la purificazione di proteine ricombinanti con tag di istidina tramite cromatografia di affinità con ioni metallici immobilizzati (IMAC), compatibili con i tamponi comuni e facilmente rigenerate con NaOH 0.5M
Requisiti di stoccaggio Da 4 a 8 °C
Capacità di legame Fino a 20 mg di proteina 1 con tag di istidina
Diametro (sistema imperiale) interno 0.62 in.
Product Type Colonna preimpaccata HiTrap Talon™ grezzo
Diametro (sistema metrico) interno 1.6 cm
Portata da 1 a 4 ml/min
Dimensione particelle Da 60 a 160 μm
Materiale Polipropilene
Pressione max 3 bar
Matrix Agarosio reticolato 6%
Intervallo di pH Da 3 a 12
Tampone di conservazione Etanolo 20%
Tipo di legante Talon Superflow Cobalt-IMAC
Quantità confezione 5 x 5 ml
compliance-icons
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • EUH208-Contiene . Può provocare una reazione allergica.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P235-Conservare in luogo fresco.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: ethanol, methanol, cobalt