missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MedChemExpress HIV-1 Rev (34-50)

Codice prodotto. 16453019
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16453019

Marca: MedChemExpress HYP1586

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress HIV-1 Rev (34-50) is a 17-aa peptide derived from the Rev-responsive element (RRE)-binding domains of Rev in HIV-1, with anti-HIV-1 activity.

Specifica

CAS 141237-50-5
Content And Storage Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis.
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-anti-virus
Peso molecolare 2437.74 g/mol
Product Type Peptides
Quantità 1 mg
Shipping Condition Room temperature
Sinonimo HIV-1 rev Protein (34-50)
Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato