Learn More
IBA Lifesciences HIV pol peptide ILKEPVHGV (HLA-A*0201)
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15322176 Sfoglia Tutto IBA Lifesciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15322176 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15322176 Fornitore IBA Lifesciences N. del fornitore 67005901
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Single peptide synthesized as presented by the MHC class I allele
  • HIV pol peptide ILKEPVHGV (HLA-A*0201) is a single peptide for stimulation of T cells.
  • The peptide from human immunodeficiency virus (HIV) DNA polymerase (Pol) is synthesized as it is presented by the MHC class I HLA-A*0201 allele and can be used for targeted in vitro generation and expansion of antigen-specific CD8+ T cells.
  • The peptides were purified by HPLC using a water and acetonitrile gradient and are endotoxin-free.
  • Specifica
    Content And Storage Recommended: -25°C to -15°C
    Quantità 1 mg