Learn More
HJ 921-2017 Organochlorine Pesticides Mixture 109 100 μg/mL in Toluene:n-Hexane, Dr. Ehrenstorfer
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2,4'-DDD∣2,4'-DDE∣2,4'-DDT∣4,4'-DDD∣4,4'-DDE∣4,4'-DDT∣alpha-Endosulfan∣alpha-HCH∣beta-Endosulfan∣beta-HCH∣Cis-Chlordane (Alpha Isomer)∣cis-Nonachlor∣delta-HCH∣Dieldrin∣Endrin∣gamma-HCH∣Heptachlor-endo-epoxide (trans-, isomer A)∣Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B)∣Hexachlorobenzene∣Mirex∣Trans-Chlordane (Gamma Isomer)∣trans-Nonachlor |
| CAS | 53-19-0, 3424-82-6, 789-02-6, 72-54-8, 72-55-9, 50-29-3 |
| Nomi componenti o analita | 2,4'-DDD∣2,4'-DDE∣2,4'-DDT∣4,4'-DDD∣4,4'-DDE∣4,4'-DDT∣alpha-Endosulfan∣alpha-HCH∣beta-Endosulfan∣beta-HCH∣Cis-Chlordane (Alpha Isomer)∣cis-Nonachlor∣delta-HCH∣Dieldrin∣Endrin∣gamma-HCH∣Heptachlor-endo-epoxide (trans-, isomer A)∣Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B)∣Hexachlorobenzene∣Mirex∣Trans-Chlordane (Gamma Isomer)∣trans-Nonachlor |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | n-Hexane/Toluene |
| Quantità | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 2,4'-DDD 100 μg/mL∣2,4'-DDE 100 μg/mL∣2,4'-DDT 100 μg/mL∣4,4'-DDD 100 μg/mL∣4,4'-DDE 100 μg/mL∣4,4'-DDT 100 μg/mL∣alpha-Endosulfan 100 μg/mL∣alpha-HCH 100 μg/mL∣beta-Endosulfan 100 μg/mL∣beta-HCH 100 μg/mL∣Cis-Chlordane (Alpha Isomer) 100 μg/mL∣cis-Nonachlor 100 μg/mL∣delta-HCH 100 μg/mL∣Dieldrin 100 μg/mL∣Endrin 100 μg/mL∣gamma-HCH 100 μg/mL∣Heptachlor-endo-epoxide (trans-, isomer A) 100 μg/mL∣Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B) 100 μg/mL∣Hexachlorobenzene 100 μg/mL∣Mirex 100 μg/mL∣Trans-Chlordane (Gamma Isomer) 100 μg/mL∣trans-Nonachlor 100 μg/mL |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur