missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HJ 959-2018 Tetraethyl Lead and Isopropanol Mixture 490 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
Specifica
Specifica
| CAS | 67-63-0, 78-00-2 |
| Quantità | 1 mL |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Solvente o matrice | Methanol |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto