missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HLA DQ Antibody (HLA-DQA1/2866R), PE, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-08747PE
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
HLA DQ Monoclonal antibody specifically detects HLA DQ in Human, Porcine samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen)
Specifica
| HLA DQ | |
| Monoclonal | |
| PE | |
| CD, CELIAC1DQ alpha 1 chain, DC-1 alpha chain, DQ-A1, FLJ27088, FLJ27328, GSE, HLA class II histocompatibility antigen, DQ(W3) alpha chain, HLA-DCA, HLA-DQA, leucocyte antigen DQA1, leukocyte antigen alpha chain, major histocompatibility complex, class II, DQ alpha 1, MGC149527, MHC class II antigen, MHC class II DQA1, MHC class II HLA-D alpha glycoprotein, MHC class II HLA-DQ-alpha-1, MHC class II surface glycoprotein, MHC HLA-DQ alpha | |
| Recombinant full-length human HLA DQ protein | |
| 100 μg | |
| Adaptive Immunity, Asthma, Immunology | |
| 3117 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen) | |
| HLA-DQA1/2866R | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Pig | |
| Purified |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto