Learn More
HLA-DRA Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | HLA-DRA |
|---|---|
| Concentrazione | 0.21 mg/mL |
| Applicazioni | Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16847074
|
Proteintech
17221-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16837074
|
Proteintech
17221-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Expression of the invariant chain of the HLA-DR antigen (CD74) by B-lymphocytes begins in the pre-B stage but lost before the final differentiation to plasma cells. This protein is expressed in B-lymphocytes and many B-cell lymphomas.Specifica
| HLA-DRA | |
| Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Rat, Mouse | |
| P01903 | |
| 3122 | |
| HLA-DRA Fusion Protein Ag11044 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| HLA-DRA |
| 0.21 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| HLA DRA, HLA DRA1, HLA-DRA, MHC class II antigen DRA | |
| HLA-DRA | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |