Learn More
HLA DRB3 Mouse anti-Human, Canine, Chimpanzee, Monkey, Baboon, Squirrel, Clone: Bra30, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
623.00€
Specifica
Antigene HLA DRB3
Clone Bra30
Concentrazione 0.2 mg/mL
Diluizione Flow Cytometry 1 to 2 μg/million cells, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 to 2 μg/mL
Applicazioni Flow Cytometry, Immunofluorescence
Visualizza altre specifiche
Prodotti 1
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
18694719
Vedere i documenti
Novus Biologicals
NBP3-07168-100ug
100 μg
623.00€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
HLA DRB3 Monoclonal specifically detects HLA DRB3 in Human, Canine, Chimpanzee, Monkey, Baboon, Squirrel samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Specifica
Specifica
HLA DRB3
0.2 mg/mL
Flow Cytometry, Immunofluorescence
Unconjugated
Mouse
Asthma, Immunology
10 mM PBS with 0.05% BSA
3125
IgG2a κ
Protein A or G purified
Bra30
Flow Cytometry 1 to 2 μg/million cells, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 to 2 μg/mL
Monoclonal
Purified
RUO
Human, Canine, Chimpanzee, Monkey, Baboon
DR7, HLA class II histocompatibility antigen, DR beta 3 chain, HLA class II histocompatibility antigen, DRB1-7 beta chain, HLA-DR3B, HLA-DR52, HLA-DRB1, human leucocyte antigen DRB3, major histocompatibility complex, class II, DR beta 3, MGC117330, MHC class II antigen DR beta 3 chain, MHC class II antigen DRB3, MHC class II HLA-DR beta 3 chain
Human REH cells (non-T, non-B leukemia cell line)
Primary
Store at 4°C.