Learn More
HLA Monoclonal Antibody (OTI4G7), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies TA812174S
Descrizione
HLA Monoclonal antibody specifically detects HLA in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western BlotSpecifica
| HLA | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| Q99574 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 5274 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| OTI4G7 | |
| Unconjugated | |
| Serpini1 | |
| DR beta-5; DR2-beta-2; DR9; DR-9; DRB1-9 beta chain; dw2; HLA class II histocompatibility antigen, DR beta 5 chain; HLA class II histocompatibility antigen, DR-5 beta chain; HLA class II histocompatibility antigen, DRB1-9 beta chain; hla-dr5; HLA-DRB; HLA-DRB5; human leucocyte antigen DRB5; leukocyte antigen class II; major histocompatibility complex, class II, DR beta 5; MHC class I antigen; MHC class II antigen DRB1*9; MHC class II antigen DRB5; MHC class II HLA beta chain; MHC HLA-DR; MHC HLA-DR-beta cell surface glycoprotein; MHC HLA-DR-beta chain | |
| Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 17-410 of human SERPINI1 produced in E.coli. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.