missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HLA Monoclonal Antibody (OTI4G7), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies TA812174
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
HLA-DRB5 belongs to the HLA class II beta chain paralogues. This class II molecule is a heterodimer consisting of an alpha (DRA) and a beta (DRB) chain, both anchored in the membrane. It plays a central role in the immune system by presenting peptides derived from extracellular proteins. Class II molecules are expressed in antigen presenting cells (APC: B lymphocytes, dendritic cells, macrophages). The beta chain is approximately 26-28 kDa and its gene contains 6 exons. Exon one encodes the leader peptide, exons 2 and 3 encode the two extracellular domains, exon 4 encodes the transmembrane domain and exon 5 encodes the cytoplasmic tail. Within the DR molecule the beta chain contains all the polymorphisms specifying the peptide binding specificities. Typing for these polymorphisms is routinely done for bone marrow and kidney transplantation. DRB1 is expressed at a level five times higher than its paralogues DRB3, DRB4 and DRB5. The presence of DRB5 is linked with allelic variants of DRB1, otherwise it is omitted. There are 4 related pseudogenes: DRB2, DRB6, DRB7, DRB8 and DRB9.Specifica
| HLA | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| Q30154 | |
| HLA-DRB5 | |
| Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 30-266 of human HLA-DRB5 produced in E.coli. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| OTI4G7 | |
| Unconjugated | |
| HLA-DRB5 | |
| major histocompatibility complex, class II, DR beta 5 | |
| Mouse | |
| Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 3127 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto