Learn More
Cole-Parmer™ HM-200 Series Multiposition Extraction Heater
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 ml
250 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
6 x 100 mL
Da utilizzare con:
Flasks (3 x 100 mL)
Flasks (3 x 1000 mL)
Flasks (3 x 250 mL)
Flasks (6 x 250 mL)
Flasks (6 x 500 mL)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- I singoli controlli elettronici a stato solido incorporati consentono una facile regolazione di ciascun riscaldatore, impedendo l'eventuale generazione di scintille associata alla commutazione meccanica
- Sono incluse tre aste di supporto con diametro di 12.7 mm (0.5 pollici)
- Il coperchio superiore è in polipropilene e le superfici esterne sono rivestite a polvere e sono resistenti alla maggior parte delle soluzioni chimiche
- L'elemento riscaldante spiralato è sospeso all'interno di una cartuccia isolante termica per garantire il massimo trasferimento del calore e supporto e impedire al contempo l'eventuale generazione di scintille associata alla commutazione meccanica
- Le singole cartucce del riscaldatore sono sostituibili
- Per una maggiore sicurezza, il riscaldatore è racchiuso dalla schermatura di terra (massa)
- Le spie a neon indicano quando l'alimentazione è attivata ed erogata ai riscaldatori e, se applicabile, agli agitatori
Warranty
One year parts and labor
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | CE |
| Capacità | 250 ml (8.4 once) |
| Progettazione | Involucro in polipropilene |
| Capacità (sistema metrico) | 250 ml |
| Profondità (sistema imperiale) | 10.25 in. |
| Profondità (sistema metrico) | 26 cm |
| Da utilizzare con | Flasks (3 x 250 mL) |
| Altezza (sistema imperiale) | 3.5 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 8.9 cm |
| Tensione | 230 V |
| Vedi altri risultati |