Learn More
Cole-Parmer™ HM-200 Series Multiposition Extraction Heater
Codice prodotto. 11592684
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 ml
250 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
6 x 100 mL
Da utilizzare con:
Flasks (3 x 100 mL)
Flasks (3 x 1000 mL)
Flasks (3 x 250 mL)
Flasks (6 x 250 mL)
Flasks (6 x 500 mL)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11592684
Marca: Cole-Parmer™ 0307601
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The HM-200 Series Multiposition Extraction Heater allows liquids with different boiling points to be heated next to each other.
  • I singoli controlli elettronici a stato solido incorporati consentono una facile regolazione di ciascun riscaldatore, impedendo l'eventuale generazione di scintille associata alla commutazione meccanica
  • Sono incluse tre aste di supporto con diametro di 12.7 mm (0.5 pollici)
  • Il coperchio superiore è in polipropilene e le superfici esterne sono rivestite a polvere e sono resistenti alla maggior parte delle soluzioni chimiche
  • L'elemento riscaldante spiralato è sospeso all'interno di una cartuccia isolante termica per garantire il massimo trasferimento del calore e supporto e impedire al contempo l'eventuale generazione di scintille associata alla commutazione meccanica
  • Le singole cartucce del riscaldatore sono sostituibili
  • Per una maggiore sicurezza, il riscaldatore è racchiuso dalla schermatura di terra (massa)
  • Le spie a neon indicano quando l'alimentazione è attivata ed erogata ai riscaldatori e, se applicabile, agli agitatori
Warranty
One year parts and labor
Specifica
Certificazione/Conformità CE
Capacità 100 ml (3.38 once)
Progettazione Involucro in polipropilene
Capacità (sistema metrico) 100 ml
Profondità (sistema imperiale) 10.25 in.
Profondità (sistema metrico) 26 cm
Da utilizzare con Flasks (3 x 100 mL)
Altezza (sistema imperiale) 3.5 in.
Altezza (sistema metrico) 8.9 cm
Tensione 230 V
Requisiti elettrici 230 V 50/60 Hz, 180 W (spina UK e UE)
Modello EME30100/CEB
Wattage 180 W
Larghezza (sistema imperiale) 25.19 in.
Larghezza (sistema metrico) 64 cm
Product Type Manto riscaldante
Temperatura (sistema metrico) 450 °C
Amperaggio 0.8 A
Capacità (sistema imperiale) 3.38 once
Da utilizzare con (applicazione) Heating solutions