Learn More
Thermo Scientific™ HMDS (esametildisilazano)
Codice prodotto. p-4527540 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11552371
Marca: Thermo Scientific™ TS84770
Greatly extends the practical range of GC, improving chromatographic results in the silylation of sugars and related substances.
Thermo Scientific™ HMDS (Hexamethyldisilazane) greatly extends the practical range of GC, improving chromatographic results in the silylation of sugars and related substances.
  • Suitable for deactivating and coating chromatographic supports
  • Monofunctional, making polymerization not possible and eliminating surface moisture
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con Disattivazione e rivestimento di supporti cromatografici
Rischi Corrosivo, infiammabile
Concentrazione standard Da 98 a 100%
Descrizione articolo 25 g
Conservazione Temperatura ambiente
Quantità 25 g
Componenti standard Esametildisilazano
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • HMDS, 25 g. Hexamethyldisilazane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P242-Utilizzare solo utensili antiscintillamento.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .