Learn More
HNHA, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15486639
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
Codice prodotto. 15486639
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J64917.MA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
A cell-permeable hydroxyamide-based SAHA analog that potently inhibits histone deacetylase (HDAC) activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 10 mg
Content And Storage 2°C to 8°C
Da utilizzare con (applicazione) A cell-permeable hydroxyamide-based SAHA analog that potently inhibits histone deacetylase (HDAC) activity
CAS 926908-04-5
Formula molecolare C17H21NO2S
Peso formulazione 303.42g/mol
Sinonimo Histone Deacetylase Inhibitor VI
Sensibilità Light Sensitive
Product Type Signal Transduction Reagent
Forma Crystalline Solid