Learn More
Hoefer™ Blotting Paper
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
9 cm
14 cm
14.5 cm
21 cm
Larghezza (sistema metrico):
10.5 cm
16 cm
21.5 cm
25 cm
Da utilizzare con (apparecchiatura):
TE22 Mini Tank or MiniVE Module
Unità di blotting con serbatoio TE42 o TE62
Unità di blotting semi-secco TE70 o TE77
Unità di blotting semi-secco TE77
Dimensione della confezione:
pezzi 25
pezzi 50
Descrizione
- For Western Blotting
Specifica
Specifica
| Lunghezza (sistema metrico) | 9 cm |
| Larghezza (sistema metrico) | 10.5 cm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | TE22 Mini Tank or MiniVE Module |
| Formato | Sheet |
| Materiale | Cellulose |