Learn More
Hoefer™ Buffer Dam for SE 600 Series Electrophoresis Unit
Codice prodotto. 12049937
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
SE 600 Series Electrophoresis Unit
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12049937
Marca: Hoefer™ SE6032
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Buffer Dam for SE 600 Series Electrophoresis Unit
  • For use with SE 600 Series Electrophoresis Unit
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) SE 600 Series Electrophoresis Unit
Tipo Buffer Dam