Learn More
Hoefer™ Combs for SE 250, SE 260, or miniVE Vertical Electrophoresis Units
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
N. di pozzetti:
1 Prep, 1 Reference
1 preparativo, 1 di riferimento
10
15
18
5
9
Spessore (sistema metrico):
0.07 cm
0.1 cm
0.1 cm
0.15 cm
0.15 cm
Volume (sistema metrico) pozzetto:
120μL/ mm
13 μl/mm
19.5 μl/mm
2.2 μl/mm
2.9 μl/mm
4.4 μl/mm
4.8 μ l/mm
5.8 μl/mm
51 μl/mm
68 μl/mm
7.2 μl/mm
9.8 μl/mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Beschreibung
Made from plastics that are highly resistant to acids, bases, and all commonly used buffer systems
- Tipo leggero
- Praticamente infrangibile
Spezifikation
Spezifikation
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Sistema di elettroforesi verticale SE 250, SE 260, MiniVE™ |
| Tipo | Pettine |
| Materiale | PTFE |
| N. di pozzetti | 15 |
| Spessore (sistema imperiale) | 0.02 in. |
| Spessore (sistema metrico) | 0.07 cm |
| Volume (sistema metrico) pozzetto | 2.2 μl/mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 0.29 cm |
| Profondità (sistema imperiale) | 0.51 in. |
| Profondità (sistema metrico) | 1.3 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur