Learn More
Hoefer™ Combs for SE 250, SE 260, or miniVE Vertical Electrophoresis Units
Codice prodotto. p-3082063 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
N. di pozzetti:
1 Prep, 1 Reference
1 preparativo, 1 di riferimento
10
15
18
5
9
Spessore (sistema metrico):
0.07 cm
0.1 cm
0.1 cm
0.15 cm
0.15 cm
Volume (sistema metrico) pozzetto:
120μL/ mm
13 μl/mm
19.5 μl/mm
2.2 μl/mm
2.9 μl/mm
4.4 μl/mm
4.8 μ l/mm
5.8 μl/mm
51 μl/mm
68 μl/mm
7.2 μl/mm
9.8 μl/mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12019847
Marca: Hoefer™ SE211A91.0
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Made from plastics that are highly resistant to acids, bases, and all commonly used buffer systems
  • Tipo leggero
  • Praticamente infrangibile
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Sistema di elettroforesi verticale SE 250, SE 260, MiniVE™
Tipo Pettine
Materiale PTFE
N. di pozzetti 9
Spessore (sistema imperiale) 0.03 in.
Spessore (sistema metrico) 0.1 cm
Volume (sistema metrico) pozzetto 5.8 μl/mm
Larghezza (sistema metrico) 0.58 cm
Profondità (sistema imperiale) 0.51 in.
Profondità (sistema metrico) 1.3 cm