Learn More
Hoefer™ Combs for SE 600 Series or SE 400 Series Vertical Electrophoresis Units
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
N. di pozzetti:
1 Prep, 2 Reference
1 preparativo, 1 di riferimento
1 preparativo, 2 di riferimento
10
12
15
20
28
Spessore (sistema metrico):
0.07 cm
0.07 cm
0.1 cm
0.1 cm
0.15 cm
0.15 cm
Volume (sistema metrico) pozzetto:
11.5 μl/mm
112 μl/mm
12.4 μl/mm
120 μl/mm
171μL/ mm
183 μl/mm
2.1 μl/mm
2.7μL/ mm
3.1μL/ mm
4.1μL/ mm
4.1 μl/mm
4.3 μl/mm
5.7 μl/mm
5.8 μl/mm
6.2 μl/mm
7.7μL/ mm
8.3 μl/mm
8.6 μl/mm
85 μl/mm
90 μl/mm
Tipo:
Comb
Pettine
Standard Comb
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Leggeri
- Praticamente indistruttibili
- Fissati di serie a una base standard che crea profondità pozzetto massime di 25 mm, ad eccezione dei pettini preparativi a 28 pozzetti che creano profondità di 15 mm
- Base pettine regolabile (disponibile separatamente, di seguito) che trasforma pettini profondi 25 mm in pettini profondi 10 o 15 mm
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | SE 600, SE 400 Series Vertical Electrophoresis System |
| Tipo | Comb |
| Materiale | PTFE |
| N. di pozzetti | 28 |
| Spessore (sistema imperiale) | 0.03 in. |
| Spessore (sistema metrico) | 0.1 cm |
| Volume (sistema metrico) pozzetto | 2.7μL/ mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 0.27 cm |
| Profondità (sistema imperiale) | 0.98 in. |
| Profondità (sistema metrico) | 2.5 cm |