Learn More
Hoefer™ Combs for SE 600 Series or SE 400 Series Vertical Electrophoresis Units
Codice prodotto. 12014707 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
N. di pozzetti:
1 Prep, 2 Reference
1 preparativo, 1 di riferimento
1 preparativo, 2 di riferimento
10
12
15
20
28
Spessore (sistema metrico):
0.07 cm
0.07 cm
0.1 cm
0.1 cm
0.15 cm
0.15 cm
Volume (sistema metrico) pozzetto:
11.5 μl/mm
112 μl/mm
12.4 μl/mm
120 μl/mm
171μL/ mm
183 μl/mm
2.1 μl/mm
2.7μL/ mm
3.1μL/ mm
4.1μL/ mm
4.1 μl/mm
4.3 μl/mm
5.7 μl/mm
5.8 μl/mm
6.2 μl/mm
7.7μL/ mm
8.3 μl/mm
8.6 μl/mm
85 μl/mm
90 μl/mm
Tipo:
Comb
Pettine
Standard Comb
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12014707
Marca: Hoefer™ SE511DR.75
Made from plastics that are highly resistant to acids, bases, and all commonly used buffer systems
  • Leggeri
  • Praticamente indistruttibili
  • Fissati di serie a una base standard che crea profondità pozzetto massime di 25 mm, ad eccezione dei pettini preparativi a 28 pozzetti che creano profondità di 15 mm
  • Base pettine regolabile (disponibile separatamente, di seguito) che trasforma pettini profondi 25 mm in pettini profondi 10 o 15 mm
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Sistema di elettroforesi verticale serie SE 600, SE 400
Tipo Pettine
Materiale PTFE
N. di pozzetti 1 preparativo, 2 di riferimento
Spessore (sistema imperiale) 0.02 in.
Spessore (sistema metrico) 0.07 cm
Volume (sistema metrico) pozzetto 85 μl/mm
Larghezza (sistema imperiale) pozzetto 4.4 in.
Larghezza (sistema metrico) pozzetto 11.3 cm
Profondità (sistema imperiale) 0.98 in.
Profondità (sistema metrico) 2.5 cm