Learn More
Hoefer™ Gel Casters for Mini Vertical Electrophoresis Systems
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Mini unità di elettroforesi verticale su gel SE 250
Sistema di elettroforesi SE 250
Sistema di elettroforesi SE 260, MiniVE™
Sistema di elettroforesi verticale SE 250, SE 260, MiniVE™
N. di gel:
Da 1 a 2
Da 1 a 4
Da 4 a 10
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Supporto di colata gel doppio SE245
- Per l'uso con SE250, SE260 o sistemi di elettroforesi verticali MiniVE
- Indicato per gel a singola concentrazione o gel a gradiente
- Il supporto di colata per 4 gel SE235 è destinato all'uso con i sistemi di elettroforesi SE260 o MiniVE
- Il supporto di colata per 4gel SE 275 e il supporto di colata per 10 gel SE215 sono indicati per l'uso con il sistema di elettroforesi SE250
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Sistema di elettroforesi verticale SE 250, SE 260, MiniVE™ |
| Tipo | Caster di gel |
| Include | Base per casting, gruppo morsetti, set di guarnizioni ermetiche, camme |
| N. di gel | Da 1 a 2 |