Learn More
Hoefer™ Gel Casters for Mini Vertical Electrophoresis Systems
Codice prodotto. 10772677
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Mini unità di elettroforesi verticale su gel SE 250
Sistema di elettroforesi SE 250
Sistema di elettroforesi SE 260, MiniVE™
Sistema di elettroforesi verticale SE 250, SE 260, MiniVE™
N. di gel:
Da 1 a 2
Da 1 a 4
Da 4 a 10
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10772677
Marca: Hoefer™ SE235
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Easy-to-use casters
Supporto di colata gel doppio SE245
  • Per l'uso con SE250, SE260 o sistemi di elettroforesi verticali MiniVE
  • Supporto di colata per 4 gel SE235, supporto di colata per 4 gel SE275 e supporto di colata per 10 gel SE215
    • Indicato per gel a singola concentrazione o gel a gradiente
    • Il supporto di colata per 4 gel SE235 è destinato all'uso con i sistemi di elettroforesi SE260 o MiniVE
    • Il supporto di colata per 4gel SE 275 e il supporto di colata per 10 gel SE215 sono indicati per l'uso con il sistema di elettroforesi SE250
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Da utilizzare con (apparecchiatura) Sistema di elettroforesi SE 260, MiniVE™
    Tipo Caster di gel
    Include Corpo del caster con guarnizione, piastra di supporto con porta di ingresso, piastre in vetro rettangolari da 10 x 10.5 cm, piastre in allumina graduate da 10 x 10.5 cm, pinze a molla, carta cerata, piastra salva spazio, fogli di riempimento in policarbonato, tappo in vinile nero, set di tappi di riempimento
    N. di gel Da 1 a 4