Learn More
Hoefer™ Gel Casters for SE 600 and SE 400 Series Vertical Electrophroesis Systems
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
SE 600, SE 400 Series Vertical Electrophoresis System
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Easy-to-handle
- Leak-free
- Suitable for one or two gels
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | SE 600, SE 400 Series Vertical Electrophoresis System |
| Tipo | Dual Gel Caster |
| Include | Caster stand with 2 cradles and leveling feet, laminated gaskets |
| N. di gel | 2 |
| Larghezza (sistema imperiale) piastra superiore | 7.08 in. |
| Larghezza (sistema metrico) piastra superiore | 18 cm |