Learn More
Hoefer™ Glass Plates for Vertical Electrophoresis Units
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
18 x 8cm
18 x 24cm
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Descrizione
Glass plates for vertical electrophoresis units
- For use with Hoefer SE600 and SE400 Series Vertical Electrophoresis Units
- Storage temperature: +15°C to +30°C
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | SE 600, SE 400 Series Vertical Electrophoresis System |
| Tipo | Glass Plate |
| Materiale | Glass |
| Dimensioni (L x P) | 18 x 24cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 9.4 in. |