Learn More
Hoefer™ Glass Plates for Vertical Electrophoresis Units
Codice prodotto. 12014867 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
18 x 8cm
18 x 24cm
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Codice prodotto. 12014867
Marca: Hoefer™ SE6602
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Glass plates for vertical electrophoresis units
  • For use with Hoefer SE600 and SE400 Series Vertical Electrophoresis Units
  • Storage temperature: +15°C to +30°C
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) SE 600, SE 400 Series Vertical Electrophoresis System
Tipo Glass Plate
Materiale Glass
Dimensioni (L x P) 18 x 24cm
Larghezza (sistema imperiale) 9.4 in.