Learn More
Hoefer™ HE 33 Mini Submarine Electrophoresis Unit
Codice prodotto. 10075904 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Modello:
Hoefer HE 33 Basic
Hoefer HE 33 Complete
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10075904
Marca: Hoefer™ HE33B
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes
Camera tampone, coperchio con cavi, vassoio per colata gel UV-trasparente, vassoio per colata gel, 4 guarnizioni in espanso, livella a bolla. Il sistema completo (03-500-130) include anche un pettine da 1.5°mm di spessore e 8 pozzetti e una base pettine.
Designed for very fast separations of DNA restriction fragments in agarose gels
  • La base trasparente sagomata agisce come un dissipatore di calore—è sufficiente riempire la base con refrigerante e sigillare
  • Il raffreddamento dell'unità prima dell'azionamento consente di applicare tensioni maggiori senza generare distorsioni di banda o danni al gel e all'unità
  • La colata non richiede applicazione di pellicola
  • Blocchi di sicurezza elettrici nel coperchio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità EN61010-1, UL61010A-1, CSA C22.2 1010.1, CE
Tipo Mini unità di elettroforesi orizzontale con agarosio
Intervallo di umidità Fino a 80%
Include Gruppo camera tampone, coperchio di sicurezza con cavi ad alta tensione, vassoio operativo, vassoio di preparazione, guarnizioni in schiuma, livella a bolla
Modello Hoefer HE 33 Basic
Dimensione campione Fino a 32
Temperatura massima (sistema imperiale) 122 °F
Temperatura massima (sistema metrico) 50 °C
Volume (sistema imperiale) tampone 8.4 once
Volume (sistema metrico) tampone 250 ml
Dimensioni (L x P x A) 9.4 x 5.1 x 2.8 in. (24 x 13 x 7 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 9.4 in.
Lunghezza (sistema imperiale) gel 3.9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 24 cm
Lunghezza (sistema metrico) gel 10 cm
Larghezza (sistema imperiale) 5.1 in.
Larghezza (sistema imperiale) gel 2.7 in.
Larghezza (sistema metrico) 13 cm
Larghezza (sistema metrico) gel 7 cm
Altezza (sistema imperiale) 2.8 in.
Altezza (sistema metrico) 7 cm
Tensione 500 V
Wattage 15 W
Amperaggio 500 mA