Learn More
Hoefer™ HE 33 Mini Submarine Electrophoresis Unit
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Modello:
Hoefer HE 33 Basic
Hoefer HE 33 Complete
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Includes
Camera tampone, coperchio con cavi, vassoio per colata gel UV-trasparente, vassoio per colata gel, 4 guarnizioni in espanso, livella a bolla. Il sistema completo (03-500-130) include anche un pettine da 1.5°mm di spessore e 8 pozzetti e una base pettine.
Designed for very fast separations of DNA restriction fragments in agarose gels
- La base trasparente sagomata agisce come un dissipatore di calore—è sufficiente riempire la base con refrigerante e sigillare
- Il raffreddamento dell'unità prima dell'azionamento consente di applicare tensioni maggiori senza generare distorsioni di banda o danni al gel e all'unità
- La colata non richiede applicazione di pellicola
- Blocchi di sicurezza elettrici nel coperchio
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | EN61010-1, UL61010A-1, CSA C22.2 1010.1, CE |
| Tipo | Mini unità di elettroforesi orizzontale con agarosio |
| Intervallo di umidità | Fino a 80% |
| Include | Gruppo camera tampone, coperchio di sicurezza con cavi ad alta tensione, vassoio operativo, vassoio di preparazione, guarnizioni in schiuma, livella a bolla |
| Modello | Hoefer HE 33 Basic |
| Dimensione campione | Fino a 32 |
| Temperatura massima (sistema imperiale) | 122 °F |
| Temperatura massima (sistema metrico) | 50 °C |
| Volume (sistema imperiale) tampone | 8.4 once |
| Volume (sistema metrico) tampone | 250 ml |
| Vedi altri risultati |