Learn More
Hoefer™ Mighty Small™ II Mini Vertical Electrophoresis Systems
Codice prodotto. 13409436
Click to view available options
Include:
Camera tampone inferiore, camera tampone superiore/nucleo di raffreddamento, coperchio di sicurezza con cavi ad alta tensione, base per casting con set di guarnizioni ermetiche, gruppi di morsetti per casting, camme, piastre in vetro rettangolari 10 x 8 cm, piastre in allumina graduate 10 x 8 cm, pinze a molla, pettini, 10 pozzetti, distanziatori a T, etichette individuazione pozzetti, sigillo gel
Camera tampone superiore, camera tampone inferiore, coperchio con blocco di sicurezza e cavi, dieci piastre in vetro da 10 x 8 cm, due piastre in allumina graduate da 10 x 8 cm,quattro pinze a molla, sigillo in gel, etichetta adesiva di individuazione pozzetti e distanziatore
Camera tampone superiore, camera tampone inferiore, coperchio con blocco di sicurezza e cavi, dieci piastre in vetro da 10 x 8 cm, quattro pinze a molla, sigillo gel, etichetta adesiva di individuazione pozzetti e distanziatore
Lower buffer chamber, upper buffer chamber/cooling core, safety lid with high voltage leads, casting cradle with sealing gasket set, casting clamp assemblies, cams, glass plates, rectangular, 10 x 8cm, alumina plates, notched, 10 x 8cm, spring clamps, combs, 10-well, T-shape spacers (0.15 cm), well locating decals, gel seal
Unit, 1 mm Accessories
Unit, 1.5 mm Accessories
Altezza (sistema metrico):
16 cm
18 cm
18 cm
Lunghezza (sistema metrico) gel:
8 cm
8/10.5 cm
8/10.5 cm
8 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 13409436
Marca: Hoefer™ SE25010A1.0
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes
SE250 Basic System includes: upper buffer chamber, lower buffer chamber, interlocking safety lid with leads, ten 10 x 8cm glass plates, two 10 x 8cm notched alumina plates, four spring clamps, gel seal, well locating decal, and Spacer Mate. SE250 Complete System also includes: Dual Gel Caster, two 0.75mm thick 10-well combs, and two pairs 0.75mm thick spacers. SE260 Basic System includes same items as SE250 Basic Systems, except the glass and alumina plates.SE260 Complete Systems add Dual Gel Caster, ten 10.5 x 10cm glass plates, five 10.5 x 10cm notched alumina plates, and two 10-well combs and two pairs spacers (either 0.75mm or 1.5mm thick; see ordering table).
Combine the advantages of a small format and efficient cooling for rapid screening of protein and nucleic acids
  • Corsa contemporanea di due gel
  • Per separazioni ad alta risoluzione in tempi brevi (45 minuti) senza bande “incurvate”
  • Utilizzare piastre in allumina (incluse con modelli specifici) per un raffreddamento efficiente
  • Volume tampone: 300ml
Applicazioni:
Ideale per elettroforesi uniforme e a gradiente su acrilammide, agarosio, IEF, agarosio con inversione di campo e 2-D
Certifications
CE Marked, CSA C22.2 1010.1, EN61010-1, UL3101-1.
Specifica
Certificazione/Conformità EN61010-1, UL61010A-1, CSA C22.2 1010.1, CE
Tipo Electrophoresis Unit
Intervallo di umidità Up to 80%
Include Unit, 1 mm Accessories
Lunghezza (sistema metrico) gel 8 cm
Altezza (sistema imperiale) 7 in.
Altezza (sistema metrico) 18 cm
Tensione 500 V
Wattage 12 w
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.