Learn More
Hoefer™ Mighty Small™ II Mini Vertical Electrophoresis Systems
Codice prodotto. p-3004140
Click to view available options
Include:
Camera tampone inferiore, camera tampone superiore/nucleo di raffreddamento, coperchio di sicurezza con cavi ad alta tensione, base per casting con set di guarnizioni ermetiche, gruppi di morsetti per casting, camme, piastre in vetro rettangolari 10 x 8 cm, piastre in allumina graduate 10 x 8 cm, pinze a molla, pettini, 10 pozzetti, distanziatori a T, etichette individuazione pozzetti, sigillo gel
Camera tampone superiore, camera tampone inferiore, coperchio con blocco di sicurezza e cavi, dieci piastre in vetro da 10 x 8 cm, due piastre in allumina graduate da 10 x 8 cm,quattro pinze a molla, sigillo in gel, etichetta adesiva di individuazione pozzetti e distanziatore
Camera tampone superiore, camera tampone inferiore, coperchio con blocco di sicurezza e cavi, dieci piastre in vetro da 10 x 8 cm, quattro pinze a molla, sigillo gel, etichetta adesiva di individuazione pozzetti e distanziatore
Lower buffer chamber, upper buffer chamber/cooling core, safety lid with high voltage leads, casting cradle with sealing gasket set, casting clamp assemblies, cams, glass plates, rectangular, 10 x 8cm, alumina plates, notched, 10 x 8cm, spring clamps, combs, 10-well, T-shape spacers (0.15 cm), well locating decals, gel seal
Unit, 1 mm Accessories
Unit, 1.5 mm Accessories
Altezza (sistema metrico):
16 cm
18 cm
18 cm
Lunghezza (sistema metrico) gel:
8 cm
8/10.5 cm
8/10.5 cm
8 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11925358
Marca: Hoefer™ SE250
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes
Il sistema base SE250 include: camera tampone superiore, camera tampone inferiore, coperchio di sicurezza con blocco e cavi, dieci piastre in vetro da 10 x 8°cm, due piastre in allumina intagliate da 10 x 8°cm, quattro morsetti a molla, guarnizione in gel, decalcomania ben posizionata e Spacer Mate. Il sistema completo SE250 include anche: supporto di colata gel doppio, due pettini da 0.75°mm di spessore e 10 pozzetti e due paia di spaziatori da 0.75°mm di spessore. Il sistema base SE260 include gli stessi elementi dei sistemi base SE250, a eccezione delle piastre in allumina e vetro.I sistemi completi SE260 includono anche supporto di colata gel doppio, dieci piastre in vetro da 10.5 x 10°cm, cinque piastre in allumina intagliate da 10.5 x 10°cm, due pettini da 10 pozzetti e due coppie di spaziatori (entrambe da 0.75°mm o 1.5°mm di spessore; vedere la tabella degli ordini).
Combine the advantages of a small format and efficient cooling for rapid screening of protein and nucleic acids
  • Corsa contemporanea di due gel
  • Per separazioni ad alta risoluzione in tempi brevi (45 minuti) senza bande “incurvate”
  • Utilizzare piastre in allumina (incluse con modelli specifici) per un raffreddamento efficiente
  • Volume tampone: 300ml
Applicazioni:
Ideale per elettroforesi uniforme e a gradiente su acrilammide, agarosio, IEF, agarosio con inversione di campo e 2-D
Certifications
CE Marked, CSA C22.2 1010.1, EN61010-1, UL3101-1.
Specifica
Certificazione/Conformità EN61010-1, UL3101-1, CSA C22.2 1010.1, CE
Da utilizzare con (apparecchiatura) Preparare il gel oppure ordinare due pettini SE 211A, due set di distanziatori a T lunghi 8 cm, piastre graduate in allumina e in vetro rettangolari da 10 x 8 cm e caster di gel
Tipo Mini Vertical Electrophoresis Unit, Basic
Intervallo di umidità Fino a 80%
Include Camera tampone superiore, camera tampone inferiore, coperchio con blocco di sicurezza e cavi, dieci piastre in vetro da 10 x 8 cm, due piastre in allumina graduate da 10 x 8 cm,quattro pinze a molla, sigillo in gel, etichetta adesiva di individuazione pozzetti e distanziatore
Temperatura massima (sistema imperiale) 113 °F
Temperatura massima (sistema metrico) 45 °C
Temperatura (sistema metrico) di conservazione Da 15° a 30 °C
Volume (sistema imperiale) tampone 10.14 once
Volume (sistema metrico) tampone 300 ml
Lunghezza (sistema imperiale) gel 3.14 in.
Lunghezza (sistema metrico) gel 8 cm
Larghezza (sistema imperiale) 6.49 in.
Larghezza (sistema imperiale) gel 3.93 in.
Larghezza (sistema metrico) 16.5 cm
Larghezza (sistema metrico) gel 10 cm
Altezza (sistema imperiale) 6.29 in.
Altezza (sistema metrico) 16 cm
Profondità (sistema imperiale) 6.29 in.
Profondità (sistema metrico) 16 cm
Tensione 500 V
Wattage 12 W
Amperaggio 500 mA