Learn More
Hoefer™ Plate and Spacers for SE 660 Vertical Electrophoresis Unit
Click to view available options
Tipo:
Notched Glass Plate Divider
Spacer Set
Materiale:
Glass
Plastic
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Spessore (sistema metrico):
0.07 cm
0.1 cm
0.15 cm
Descrizione
- Ranges from 18 x 16 to 18 x 24 cm
- 2 pcs
- Notched
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | SE 660 Vertical Electrophoresis Unit |
| Tipo | Notched Glass Plate Divider |
| Materiale | Glass |