Learn More
Hoefer™ Platinum Wire
Codice prodotto. p-3314754
Click to view available options
Lunghezza (sistema imperiale):
36 in.
72 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15588981
Marca: Hoefer™ SE600436
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Replacement platinum wire, 0.01 in. diameter
Platinum wire is relatively brittle. Manipulating and installing platinum wire is a task best suited for professionals.
Specifica
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.01 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 0.25 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 36 in.
Materiale Platinum
Product Type Platinum Wire