Learn More
Hoefer™ PS300-B and PS200-HC Power Supplies
Codice prodotto. p-3565472
Click to view available options
Tensione:
5 to 200 V
Da 10 a 300 V
Amperaggio:
2000 mA
500 mA
Requisiti elettrici:
5 to 200 V 50/60 Hz
Da 10 a 300 V 50/60 Hz
Wattage:
90 W
200 W
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11791799
Marca: Hoefer™ PS200HC
Large handle for easy transport
Caratteristiche principali
  • Modalità tensione e corrente costanti
  • Rilevamento di interruzioni dell'alimentazione
  • Cicli continui o timer da 999 minuti Nessuna necessità di adattatore quando è in uso con apparecchiature Hoefer—Le prese consigliate da 4 mm con guaine di isolamento fisse sono dotazioni standard nella maggior parte delle apparecchiature Hoefer
Ulteriori caratteristiche
  • Grande display a LED di facile lettura Ingombro ridotto
  • Design ergonomico
  • Peso netto: 5.25 libbre (2.4 kg)
  • Il modello PS300B-NA è progettato per la maggior parte delle tecniche di elettroforesi su gel, incluse applicazioni con mini-unità verticali e sottomarine, nonché trasferimenti semi-dry
  • Il modello PS200HC-NA è progettato per tutte le applicazioni elettroforetiche di trasferimento su membrana
Certifications
EN/UL 61010-1, CSA 22.2 1010.1
Specifica
Certificazione/Conformità EN61010-1, UL61010-1, CSA 22.2 1010.1
Da utilizzare con (applicazione) Electrophoresis and Blotting Transfer application
Temporizzatore Da 0 a 999 min.
Tipo High Current Power Supply
Display LED
Intervallo di umidità 80%
N. di martinetti 4
Dimensioni (L x P x A) 11 x 4.9 x 13.1 in. (28 x 12.5 x 33.5 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 11 in.
Lunghezza (sistema metrico) 28 cm
Larghezza (sistema imperiale) 4.9 in.
Larghezza (sistema metrico) 12.5 cm
Altezza (sistema imperiale) 13.1 in.
Altezza (sistema metrico) 33.5 cm
Peso (sistema imperiale) 5.29 libbre
Peso (sistema metrico) 2.4 kg
Requisiti elettrici 5 to 200 V 50/60 Hz
Tensione 5 to 200 V
Wattage 200 W
Amperaggio 2000 mA
Frequency 50/60 Hz