Learn More
Hoefer™ SE 250 Vertical Electrophoresis Unit Accessory, T-Spacers
Codice prodotto. p-4903952
Click to view available options
Spessore (sistema metrico):
0.07 cm
0.1 cm
0.15 cm
Colore:
Bianco
Grigio
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Codice prodotto. 11569653
Marca: Hoefer™ SE2119T21.5
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with SE 250 vertical electrophoresis unit
  • PVC
  • Lunghezza: 8 cm
Specifica
Colore Grigio
Da utilizzare con (apparecchiatura) Unità di elettroforesi verticale SE 250
Tipo Distanziatore a T
Materiale PVC
Spessore (sistema imperiale) 0.05 in.
Spessore (sistema metrico) 0.15 cm
Lunghezza (sistema metrico) 8 cm
Larghezza (sistema metrico) 0.1 cm