Learn More
Hoefer™ SE 260 Vertical Electrophoresis Unit Accessory, T-Spacers
Codice prodotto. 12029817
Click to view available options
Spessore (sistema metrico):
0.07 cm
0.1 cm
0.15 cm
Colore:
Bianco
Grigio
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Codice prodotto. 12029817
Marca: Hoefer™ SE2619T21.0
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with SE 260 vertical electrophoresis unit
  • PVC
  • Lunghezza: 10.5 cm
Specifica
Colore Bianco
Da utilizzare con (apparecchiatura) Unità di elettroforesi verticale SE 260, MiniVE™
Tipo Distanziatore a T
Materiale PVC
Spessore (sistema imperiale) 0.03 in.
Spessore (sistema metrico) 0.1 cm
Lunghezza (sistema metrico) 10.5 cm
Larghezza (sistema metrico) 0.1 cm