Learn More
Hoefer™ SE 900 Large Format Vertical Electrophoresis System
Codice prodotto. p-3565879
Click to view available options
Include:
Tank, Tubing, Lid, PAGE Rack, Caster, Cassettes
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11995368
Marca: Hoefer™ SE9001.0
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes
  • Buffer chamber with pumps, safety lid with leads, gel rack, 10 ft. tubing, two pair recirculation bath connectors, drain connector, seven tubing clamps, gel seal, wonder wedge plate separation tool
  • Mfr. No. SE900-1.0 also includes: Multicaster with ported face plate, six red spring clamps, two thumb screws, ten divider sheets, filler plug, cassette blank, gel seal, six glass hinge casettes
Ideal for use with 24cm IPG strips in the second dimension of 2-D electrophoresis
  • Runs 1 to 6 gels
  • Uses hinged cassettes for convenience and straight dye fronts
  • Easy to use — no clamps, no loose parts, bottom drain port
  • Utilizes internal pump for even temperature distribution
  • Compatible with a recirculating chiller for active cooling
Certifications
UL61010-1, CSAC22.2 No. 61010-1, EN61010-1:2001, CE Marked
Specifica
Certificazione/Conformità EN61010-1, UL61010-1, CSA C22.2, CE
Tipo Vertical Electrophoresis System
Intervallo di umidità Up to 80%
Include Tank, Tubing, Lid, PAGE Rack, Caster, Cassettes
Temperatura massima (sistema imperiale) 113°F
Temperatura massima (sistema metrico) 45°C
Temperatura (sistema metrico) di conservazione 15°C to 30°C
Larghezza (sistema imperiale) 16.92 in.
Larghezza (sistema imperiale) gel 9.84 in.
Larghezza (sistema metrico) 43 cm
Larghezza (sistema metrico) gel 25 cm
Altezza (sistema imperiale) 16.92 in.
Altezza gel (sistema imperiale) 7.87 in.
Altezza (sistema metrico) 43 cm
Profondità (sistema imperiale) 7.87 in.
Profondità (sistema metrico) 20 cm
Peso (sistema imperiale) 29.98 lb.
Peso (sistema metrico) 13.6 kg
Tensione 600 V
Wattage 150 w
Amperaggio 1000 mA