Learn More
Hoefer™ SG Series Gradient Makers
Codice prodotto. 11544424
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
15 ml
30 mL
50 ml
100 ml
500 ml
Dimensione della confezione:
15mL
500mL
Pezzo
Codice prodotto. 11544424
Marca: Hoefer™ SG30
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes
I modelli SG 15, SG 30, SG 50 ed SG 100 includono preparatore di gradiente con valvole in PTFE, raccordo di uscita Luer, aste di supporto, raccordo scanalato per adattatore, aghi misura 22.
Il modello SG 500 include preparatore di gradiente con valvola push-pull e quattro fascette serratubo avvolgi e chiudi.
Ideal for generating gradients of polyacrylamide, sucrose, and cesium chloride
Modelli SG 15, SG 30, SG 50 e SG 100
  • Realizzati in plastica acrilica pesante con valvole in resina PTFE a tenuta impermeabile di alta qualità
  • Offrono una base piatta per la stabilità su agitatori magnetici; l'asta di supporto può essere fissata al sostegno ad anello per una maggiore stabilità
  • Compatibili con attacchi Luer o tubi con diametro interno di 4 mm; con gli adattatori inclusi possono essere utilizzati anche tubi con diametro interno di 2 mm o di calibro 22
  • SG 100 è ideale per supporti di colata per gel Hoefer Mighty Small™ SE 275 (per quattro gel) o SE 215 (per 10 gel)
Modello SG 500
  • Costituito da due camere acriliche cilindriche unite e montate su una base acrilica piatta
  • Utilizza una semplice valvola push-pull per aprire e chiudere il passaggio tra il serbatoio e le camere di miscelazione
  • Indicato per formare gradienti di poliacrilammide o gradienti di tampone utilizzati con colonne per cromatografia medio-piccole
  • Ideale per l'uso con supporti di colata per gel multipli Hoefer SE 615 o SE 915
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Caster di gel Mighty Small™ SE 275 (per 4 gel) o SE 215 (per 10 gel)
Tipo Dispositivo per gradienti
Include Dispositivo per gradienti con valvole in PTFE, raccordo uscita Luer, asta di supporto, raccordo portagomma per adattatore e ago 22G
Volume (sistema imperiale) 1 oz.
Volume (sistema metrico) 30 mL