Learn More
Hoefer™ Spacers for SE 600 Chroma, SE 600 Standard, or SE 400 Vertical Electrophoresis Units
Click to view available options
Spessore (sistema metrico):
0.07 cm
0.1 cm
0.15 cm
Larghezza (sistema metrico):
0.1 cm
2 cm
Dimensioni gel:
1 x 16 cm x 1.0 mm
1 x 16 cm x 1.5 mm
2 x 16 cm x 0.75 mm
2 x 16 cm x 1.0 mm
2 x 16 cm x 1.5 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Descrizione
- Ranges from 0.75 to 3.0 mm Thickness
- 8, 16 and 24 cm in Length
- 1 to 2 cm Width
- 2 Pk.
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Unità di elettroforesi verticale SE 600 Chroma, SE 600 standard, SE 400 |
| Tipo | Distanziatore |
| Dimensioni gel | 1 x 16 cm x 1.5 mm |
| Quantità | 2/conf. |
| Spessore (sistema imperiale) | 0.05 in. |
| Spessore (sistema metrico) | 0.15 cm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 16 cm |
| Larghezza (sistema metrico) | 0.1 cm |