Learn More
Hoefer™ Spacers for SE 600 Chroma, SE 600 Standard, or SE 400 Vertical Electrophoresis Units
Codice prodotto. 13187804
Click to view available options
Spessore (sistema metrico):
0.07 cm
0.1 cm
0.15 cm
Larghezza (sistema metrico):
0.1 cm
2 cm
Dimensioni gel:
1 x 16 cm x 1.0 mm
1 x 16 cm x 1.5 mm
2 x 16 cm x 0.75 mm
2 x 16 cm x 1.0 mm
2 x 16 cm x 1.5 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Codice prodotto. 13187804
Marca: Hoefer™ SE611921.5
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Parti accessorie per unità di elettroforesi verticale SE 600 Chroma SE 600 Standard o SE 400
  • Ranges from 0.75 to 3.0 mm Thickness
  • 8, 16 and 24 cm in Length
  • 1 to 2 cm Width
  • 2 Pk.
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Unità di elettroforesi verticale SE 600 Chroma, SE 600 standard, SE 400
Tipo Distanziatore
Dimensioni gel 2 x 16 cm x 1.5 mm
Quantità 2/conf.
Spessore (sistema imperiale) 0.05 in.
Spessore (sistema metrico) 0.15 cm
Lunghezza (sistema metrico) 16 cm
Larghezza (sistema metrico) 2 cm