Learn More
Hoefer™ TE Blotting Unit Replacement Parts and Accessories: Sponges
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
TE 22 Mini Tank Transfer Unit
TE 42, TE 62 Transfer Tank
Materiale:
Dacron
Foam
Spessore (sistema imperiale):
0.11 in.
0.12 in.
0.23 in.
0.25 in.
Spessore (sistema metrico):
0.3 cm
0.6 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 4
Descrizione
- 3 or 6 mm Thick
- 4 pcs
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | TE 22 Mini Tank Transfer Unit |
| Tipo | Sponge |
| Materiale | Foam |
| Quantità | 4 |
| Spessore (sistema imperiale) | 0.23 in. |
| Spessore (sistema metrico) | 0.6 cm |