Learn More
Hoefer™ TE42 and TE62 Tank Blotting Units
Codice prodotto. p-3004003
Click to view available options
Tipo:
Serbatoio di trasferimento standard
Include:
2 gel cassettes, 6 total sponges
4 gel cassettes, 12 total sponges
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11574444
Marca: Hoefer™ TE62
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Perform high-intensity protein transfers in one hour
  • Filo di platino di oltre 1.5m a elettrodo, per un'intensità di campo uniforme per trasferimenti efficienti
  • Cassette incernierate codificate a colori, per caricamento semplice e orientamento intuitivo del sandwich di gel
  • Volumi di tampone richiesti da 4 a 5l, in base al numero di cassette processate
  • Il modello TE62 è dotato di scambiatore di calore incorporato nella base dell'unità
  • Il modello TE42 può essere utilizzato con scambiatore di calore opzionale (cod. n. TE47)
Certifications
CE marked, CSA C22.2 1010.1, EN61010-1, UL3101-1
Specifica
Certificazione/Conformità EN61010-1, UL3101-1, CSA C22.2 1010.1, CE
Content And Storage Lower chamber with built-in heat exchanger, safety lid with high voltage Leads, 2 electrode panels, four gel cassettes, eight 0.13 in. thick Foam sponges, four 0.25 in. thick Foam sponges, 25 sheets blotting Paper, cassette hook
Sostegni dispositivo Fino a quattro gel 15 x 21 cm o sedici gel 7 x 10 cm
Tipo Serbatoio di trasferimento standard
Intervallo di umidità Fino a 80%
Include 4 gel cassettes, 12 total sponges
Temperatura massima (sistema imperiale) 113 °F
Temperatura massima (sistema metrico) 45 °C
Volume (sistema imperiale) tampone Da 135.25 a 169.07 once
Volume (sistema metrico) tampone Da 4000 a 5000 ml
Dimensioni (L x P x A) 12.59 x 11.02 x 6.49 in. (32 x 28 x 16.5 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 12.59 in.
Lunghezza (sistema metrico) 32 cm
Larghezza (sistema imperiale) 11.02 in.
Larghezza (sistema metrico) 28 cm
Altezza (sistema imperiale) 6.49 in.
Altezza (sistema metrico) 16.5 cm
Tensione 100 V
Wattage 200 W
Amperaggio 2 A