Descrizione
- Stainless steel is autoclavable and corrosion-resistant
- Aluminum is lightweight yet strong
- Cast iron with black enamel finish is chemical-resistant
- Available in different shapes and sizes to fit your laboratory needs
Specifica
Specifica
| Stile | Jumbo |
| Tipi di connettore | Fixed 90° Connection Angle |
| Tipo | Holder |
| Materiale | Aluminum |
| Descrizione | Clamp, Holder, Jumbo, CLC-JUMBOA |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 2.25 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 57.20 mm |
| Size | Jumbo |
| Dimensioni (sistema metrico) impugnatura | 0 to 21 mm |