Learn More
Benchmark Scientific™ Holder for Tubes, PCR Strips, or a PCR Plate
Codice prodotto. 17291626
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Roto-Therm Plus
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17291626
Marca: Benchmark Scientific™ R2020PCR
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
This tube holder for the Benchmark Roto-Therm Plus holds 96 x 0.2 mL tubes, 12 PCR strips, or one PCR plate.
  • Accommodates 96 x 0.2 mL tubes, 12 PCR strips, or 1 PCR plate
  • For use with Roto-Therm Plus Incubated Rotator
Specifica
Capacità provette 96 x 0.2 mL Tubes, 12 PCR Strips, or 1 PCR Plate
Da utilizzare con (apparecchiatura) Roto-Therm Plus