Learn More
Holmium for AAS 1g/L HNO3 matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12953165 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12953165 100 mL 100mL
12963165 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12953165 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore B 025 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42.85€
    31.75€ / 100mL
    Risparmia 11.10€
    25% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-01-2027
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Identificatori chimici
CAS 7440-60-0
Formula molecolare Ho
Molecular Weight (g/mol) 164.93
Numero MDL MFCD00011049
InChI Key KJZYNXUDTRRSPN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23988
ChEBI CHEBI:49648
IUPAC Name holmium
SMILES [Ho]
Specifica
Materiale o nome chimico Holmium
Imballaggio Bottle
Forma fisica Liquid
Concentrazione 1 g/L ±0.002 g/L
Tipo Flame Single-element Standard Solution
Solvent or Matrix 2% HNO3
Quantità 100 mL