Learn More
Holmium foil, 0.127mm (0.005in) thick, 99.9% (REO)
Codice prodotto. 11360679
Click to view available options
Quantità:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Dimensione della confezione:
25mm
Pezzo
Codice prodotto. 11360679
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 000144.FF
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Form: Approx.0.70g/25 x 25mm | CAS: 7440-60-0 | Ho | 164.93 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-60-0
Formula molecolare Ho
Molecular Weight (g/mol) 164.93
Numero MDL MFCD00011049
InChI Key KJZYNXUDTRRSPN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo atom, unii-w1xx32sqn1, w1xx32sqn1, foil, holmio, chips, ingot, pieces, powder, acmc-1c9ym
PubChem CID 23988
ChEBI CHEBI:49648
IUPAC Name holmium
SMILES [Ho]
Specifica
Materiale o nome chimico Holmium
Colore Silver to Gray
Forma fisica Foil
Quantità 25 x 25 mm
Intervallo percentuale saggio 99.9% (REO)
Odore Odorless
Aspetto Silver gray foil