Learn More
Holmium Standard For ICP, 1000μg/mL in 2% HNO3, SPEX CertiPrep™
Codice prodotto. 16331236 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
30 mL
Dimensione della confezione:
30mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16331236 30 mL 30mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16331236 Fornitore SPEX Certiprep N. del fornitore PLHO22M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.25€
    37.90€ / 30mL
    Risparmia 15.35€
    28% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-01-2027
Includes
NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
AnalyteConcentration
Ho1000μg/mL
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifica
Materiale o nome chimico Holmium Standard
Imballaggio Triple-leached LDPE bottle
CAS 12055-62-8
Concentration or Composition Notes Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
Formula molecolare Ho2O3
Numero MDL MFCD00011053
Tecnica AA, ICP
Da utilizzare con (apparecchiatura) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
InChI Key OWCYYNSBGXMRQN-UHFFFAOYSA-N
Tipo Certified Reference Material
SMILES [O--].[O--].[O--].[Ho+3].[Ho+3]
IUPAC Name diholmium(3+) trioxidandiide
Solvent or Matrix 2% HNO3
Molecular Weight (g/mol) 377.86
Quantità 30 mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1000 µg/mL Holmium
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid
Product intended for laboratory use only