Learn More
Velp Scientifica™ OV5 Homogenizer
Codice prodotto. 11658128 Sfoglia Tutto Velp Prodotti
Click to view available options
Speed:
10,000 to 30,000 rpm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11658128
Marca: Velp Scientifica™ R20900010
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Homogenizes, mixes, grinds, and disperses biological tissue samples, pharmaceutical products, cosmetics and food products. Velp Scientifica™ OV5 Homogenizer is versatile and can be combined with a wide selection of stator and rotor configurations.
Versatile Homogenizer
  • One shaft for all applications
  • Selection of rotors and stators to match the application
  • Stirring volume up to 8 liters (water) as homogenizer
  • Stirring volume up to 40 liters (water) as high speed mixer
  • Handles fluids up to 10,000 mPa*s (cP)
  • Speed variable from 10,000 to 30,000rpm
Convenient Operation
  • Shaft connects easily and quickly through a snap hook
  • Rotor / stator configuration can be assembled in seconds
Robust Design
  • Stainless steel shaft with PTFE seals
  • Overload protection
  • Smooth start and safety switch
Specifica
Product Type Homogenizer
Speed 10,000 to 30,000 rpm
Requisiti elettrici 230 V, 50 Hz, 500 W
Wattage 500 W
Capacità (sistema metrico) 8 L (homogenizer), 40 L (high speed mixer)
Profondità (sistema metrico) 70 mm
Dimensioni (L x P x A) 70 x 255 x 70 mm
Altezza (sistema metrico) 255 mm
Lunghezza (sistema metrico) 70 mm
Larghezza (sistema metrico) 255 mm
Materiale Technopolymer
Da utilizzare con (applicazione) Dispersing, Homogenizing and Mixing Biological Tissues, Pharmaceutical Products, Cosmetics and Food Products
Modello OV5
Quantità confezione 1 Ea.
Peso (sistema metrico) 1.3 kg